Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos nominales BPT PharMed™
Utilice estos tubos para bombas peristálticas y cultivos celulares sensibles. Los tubos nominales BPT PharMed™ Saint Gobain Performance Plastics™ son menos permeables a gases y vapores que los tubos de silicona y son ideales para la fermentación, la separación, la purificación, así como para los sistemas de control y el control de procesos.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences 070539-09F
Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg
Código de producto. 11724618
  • 30.10€ / 3 metros
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Es 30 veces mejor que los tubos de silicona de las bombas peristálticas
  • Baja espalación de partículas
  • Se puede esterilizar en autoclave repetidas veces.
  • Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP
  • Probado para cumplir con rigurosidad la norma ISO 10993 para facilitar el proceso de validación
  • Cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF
Aplicaciones típicas
  • Fabricación de productos de pruebas diagnósticas
  • Sistemas de recolección celular y procesado de medios
  • Fabricación de vacunas
  • Líneas de proceso de biorreactores
  • Producción, filtración y fermentación
  • Llenado aséptico
  • Transferencia de fluido sensible a la cizalla
Especificaciones
Especificaciones
Tubing
Autoclavable
1,02 mm
9.8 ft.
Para prácticamente cualquier aplicación de bombeo
ISO 10993, USP Class VI, FDA, NSF
0.04 in.
PharMed BPT
3 m
1/pack