Learn More
Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ 2-Stop Pump Tubing
Protect your light-sensitive samples
Marca:  Masterflex™ 96114-25
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11876743
  • 134.00€ / paquete de 8
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas, y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
  • No tóxicos, no hemolíticos, permeabilidad extremadamente baja, resisten ácidos, bases y agentes oxidantes; termosellables, soldables, moldeables
  • Para su uso con cabezales de bomba multicanal Masterflex™.
Especificaciones
Especificaciones
Tubos para bombas de tope
4,8 mm
1,25 ft
Trabajo de cultivo celular y tisular, sector farmacéutico, muestras sensibles a la luz
8
1000 mL/min
Beige
660 mm Hg
PharMed BPT
0,38 m
-20 °C
25
(3/16 pulg.)
35 psi, 2,4 bar
de 100 °C