Learn More
Ismatec™ Tubos biocompatibles de 2 tapones BPT PharMed™
Diseñados para soportar los rigores de la acción de la bomba peristáltica al tiempo que proporcionan la superficie de fluido biocompatible necesaria en las aplicaciones sensibles. Los tubos de 2 tapones BPT PharMed™ Ismatec™ requieren tubos de extensión en los lados de succión y descarga.
Marca:  Ismatec™ SC0746
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10083012
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Supera a los tubos de silicona en las bombas peristálticas.
  • Resiste la esterilización repetida en autoclave.
  • Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP.
  • Biocompatibilidad documentada.
  • Fabricados en multitud de lugares.
  • Tapones soldados esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de 2 tapones
Esterilizable en autoclave
40 cm
Casetes CA
DI de 2,79mm, DE de 4,49mm
Código de color: Morado/blanco
PharMed BPT
0,85 mm
6 Piezas por pack