Learn More
Heidolph instruments PharMed™ 2-Stop Tubing
Ideal tubing for medical, laboratory, and research uses. Heidolph™ PharMed™ 2-Stop Tubing is durable, non-toxic and designed to prevent slipping while the pump is in operation.
28.35€ - 37.20€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubo de 2 pasos |
---|---|
Certificaciones/conformidad | FDA (21 CFR 177.2600), Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), GLP, Farmacopea europea |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Termoplástico |
Grosor (métrico) | 0,9 mm |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10086141
|
Heidolph instruments
525-20012-00 |
DI de 0,25 mm/DE de 2,05 mm |
28.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10219561
|
Heidolph instruments
525-20015-00 |
DI de 1,42 mm/DE de 3,22 mm |
29.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10351682
|
Heidolph instruments
525-20016-00 |
DI de 2,79 mm/DE de 4,59 mm |
37.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- High fatigue strength under repeated reversed bending stresses.
- Non-toxic, biocompatible.
- Very low gas permeability.
- Well suited to acids and bases.
- Designed with 2 stops to prevent slipping while the pump is operating.
Especificaciones
Tubo de 2 pasos | |
Esterilizable en autoclave | |
0,9 mm | |
Alta resistencia a la fatiga, no tóxicos, biocompatibles, muy baja permeabilidad a gases, muy adecuados para ácidos y bases. | |
No estéril | |
7,0 m de agua | |
Muy bajo | |
Tiempo continuo/corto a 0,5/1,5 bar | |
de 75 °C |
FDA (21 CFR 177.2600), Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), GLP, Farmacopea europea | |
Termoplástico | |
bomba | |
40°C | |
Esterilizable en autoclave, óxido de etileno, irradiación | |
2 tapones | |
Los aditivos pueden migrar. | |
Excelente |