Learn More
Fisherbrand™ pH and Redox Electrode for Mounting Bracket
Maintenance-free
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11886294
Cantidad Precio
1 120.38€ / cada uno
10 112.76€ / cada uno
Fecha estimada de envío
15-06-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se suministra con cable de 3 m y conector BNC
  • Disponible en tipo de junta estándar y doble
  • La junta doble es adecuada para medios que contienen metales pesados, sulfuros, sustancias y compuestos orgánicos
Especificaciones
Especificaciones
Cable BNC
N/D
De 0 a 13
3 m
Electrodo de pH
Videos
SDS
Documentos
Ver productos accesorios