Learn More
BINDER™ Limpiador neutro
Detergente pH neutro: concentrado, para la eliminación suave de contaminantes residuales; 1 kg
Marca:  BINDER™ 1002-0016
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Código de producto. 15661546
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Contiene sustancias activas en la superficie, agente complejante, inhibidor de corrosión
  • Valor de pH ≈ 7,5
  • Densidad: 1.06 g/mL
Especificaciones
Especificaciones
Detergente pH neutro: concentrado, para la eliminación suave de contaminantes residuales; 1 kg
Accesorio, detergente
1 kg
Todas las cámaras BINDER
Eliminación suave de contaminantes residuales