Learn More
SCAT HPLC Suction Filters
Suction filters for use with HPLC instruments.
Marca:  SCAT 300022
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10327443
  • 92.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Esté preparado para HPLC con estos filtros de aspiración SCAT™.
Especificaciones
Especificaciones
10 μm
3,2 mm
PFTE, PFA
Filtro de aspiración HPLC
5 paq.
Instrumento de HPLC