Learn More
BrandTech™ VITALAB™ PFA Low-Form Griffin Beakers
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Altura (métrico):
50 mm
59 mm
72 mm
96 mm
122 mm
141 mm
Descripción
- Diseño anidado para ahorrar espacio de almacenamiento y espacio en la mesa
- Puede soportar temperaturas de −200° a +250 °C
- Esterilizable en autoclave a 121 °C y fácil de limpiar
- Excelente resistencia química y excelente estabilidad a largo plazo
Especificaciones
Color | Transparente |
Capacidad (métrico) | 25 ml |
Material | PFA |
Para utilizar con (aplicación) | Para medir el volumen |
Altura (métrico) | 50 mm |
Cantidad | 1/paq. |
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | +250 °C |
Tipo | Vaso de precipitados de medición |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Graduated | Sí |