Learn More
Cole-Parmer™ Accesorio con abrazadera sanitaria, conector de empalme, PFA
El accesorio de PFA con abrazadera sanitaria y conector de empalme Cole-Parmer™ se puede usar con productos químicos altamente corrosivos.
Marca: Cole-Parmer™ 31530-43
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
- Conector de empalme
- Requiere una pinza sanitaria de 25,4 mm (1 pulgadas)
- No adquirirá un color rojizo ni se picará
- Superficie inerte y antiadherente: perfecta para proteínas frágiles y sensibles al metal
- Emplee ciclos de vaporización «in situ» normales sin preocuparse
- Totalmente compatible con otras conexiones Tri Clamp™
- El sobremoldeado protector el área de conexión de la abrazadera
- Alcanza su capacidad de vacío estático total a los 149 °C (300 °F)
- Accesorios de calidad para el sector alimentario y farmacéutico
- Fácil de limpiar para minimizar el tiempo de inactividad, la contaminación cruzada y la pérdida de rendimiento
Especificaciones
82 °C a 1 bar | |
1 unidad | |
Solo autoclave | |
PFA |
Accesorios con abrazadera sanitaria de 1 pulgada | |
Conector de casquillo, PFA, abrazadera sanitaria de 1 pulgada | |
Conexiones Tri-Clamp | |
14,7 psi |