missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PEX10 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen PA550085

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

Código de producto. 15664015

  • 472.00€ / 100 microlitros
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

The antibody detects endogenous levels of total PEX10 / Peroxin 10 protein

PEX10 Polyclonal antibody specifically detects PEX10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Especificaciones

Especificaciones

PEX10
Polyclonal
Unconjugated
PEX10
AV128229; Gm142; MGC1998; NALD; PBD6A; PBD6B; peroxin 10; peroxin-10; Peroxisomal biogenesis factor 10; peroxisome assembly protein 10; Peroxisome biogenesis factor 10; Pex10; RING finger protein 69; RNF69
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
5192
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
O60683
PEX10
Synthesized peptide derived from internal of human PEX10.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales