Learn More
IKA™ PETTE MacroKit
El paquete de pipetas IKA PETTE MacroKit cubre un intervalo de volumen de 100 a 10 000 μl, ideal para laboratorios que trabajan en el intervalo de volumen de mililitros.
Marca:  IKA™ 0010007641
617.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21904" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Código de producto. 17543606
  • 650.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El paquete consta de tres pipetas monocanal con volúmenes variables en el intervalo de macrovolúmenes, un soporte complementario que admite hasta tres pipetas y tres cajas de puntas de pipeta. Esto lo convierte en un práctico paquete de inicio para los investigadores.
  • Características:
    • Pipetas mecánicas de almohadilla de aire fabricadas en Alemania
    • Calibración totalmente automatizada mediante robots
    • Función de bloqueo de volumen para evitar cambios accidentales de volumen
    • Pantalla grande y claramente visible
    • Pipeta ergonómica y ligera con un pipeteo bajo y fuerzas de expulsión de puntas para reducir la tensión y la fatiga
    • Construcción duradera y sólida con materiales resistentes a los rayos UV y a los productos químicos de alta calidad
    • Totalmente esterilizable en autoclave para garantizar la esterilidad y el cumplimiento de las estrictas normas de laboratorio
    • Máxima comodidad para el usuario con desmontaje sin herramientas y ajuste de calibración para un mantenimiento habitual
Especificaciones
Especificaciones
Pipeta accionada por pistones de desplazamiento de aire
Que trabajan en el intervalo de volumen de mililitros
PETTE
Paquete de pipetas
Que trabajan en el intervalo de volumen de mililitros
Esterilizable en autoclave
1
Estéril
De 100 to 10000 μl
Tres pipetas monocanal con volúmenes variables en el intervalo de macrovolúmenes, un soporte complementario que admite hasta tres pipetas y tres cajas de puntas de pipeta