Learn More
Petroleum Ether, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell
Marca:  Honeywell Riedel-de Haën 32299-25L
Detalles adicionales : CAS : 101316-46-5 Peso : 25.00000kg Transport : UN number : 3295 Chem class : 1 Pack group : II
Cantidad. 25L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15613780
  • 499.04€ / 25 litros
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-01-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
101316-46-5
0.640 to 0.655g/mL at 20°C
<−30°C (<−22°F)
Reag. ISO
Petroleum Ether
puriss. p.a. ACS Reagent
MFCD00081849
1268
Especificaciones
Petroleum Ether
101316-46-5
MFCD00081849
0.640 to 0.655g/mL at 20°C
25L
Reag. ISO
puriss. p.a. ACS Reagent
1268
<−30°C (<−22°F)
Videos