Learn More
Petroleum Ether, puriss., Honeywell
Marca:  Honeywell Research Chemicals 24553-5L
Detalles adicionales : CAS : 101316-46-5 Peso : 5.00000kg Transport : UN number : 1268 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 5L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15612680
  • 155.66€ / 5 litros
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
101316-46-5
0.660 to 0.680g/mL at 20°C
<−20°C (<−4°F)
1268
Petroleum Ether
puriss.
MFCD00081849
Especificaciones
Petroleum Ether
puriss.
1268
<−20°C (<−4°F)
101316-46-5
MFCD00081849
0.660 to 0.680g/mL at 20°C
5L
Videos