Learn More
Petrolatum, white, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 417090010
Detalles adicionales : CAS : 8009-03-8 Peso : 1.05000kg
Cantidad. 1kg
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10445091
  • 22.90€ / 1 Kg
En stock 26
Añadir a la cesta
Especificación
8009-03-8
209.29
WJZSZXCWMATYFX-UHFFFAOYSA-N
170530
CC1=NC2=C(C1(C)C)C3=CC=CC=C3C=C2
C15H15N
MFCD00147839
1,1,2-trimethyl-1h-benzo e indole, 1,1,2-trimethyl-1h-benz e indole, 1,1,2-trimethylbenz e indole, 2,3,3-trimethyl-4,5-benzo-3h-indole, 2,3,3-trimethylbenzoindolenine, 1,1,2-trimethylbenzo e indole, 1h-benz e indole, 1,1,2-trimethyl, 1h-benz e indole, 1,1,2-trimethyl, 2,3,3-trimethyl-1h-benz e indolenine, 1,1,2-trimethylhydrobenzo e indole
1,1,2-trimethylbenzo[e]indole
Especificación
Petrolatum, white
>150°C
Glass bottle
5-8 mm2/s (100°C)
White
1kg
C15H15N
14, 7185
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: practically insoluble in glycerol, alcohol, soluble in benzene, chloroform, ether, petroleum, ether, carbon disulfide, oils
CC1=NC2=C(C1(C)C)C3=CC=CC=C3C=C2
209.29
Paste
0.8400g/mL
Authentic
0.84
>300.0°C
50.0°C to 56.0°C
8009-03-8
MFCD00147839
1,1,2-trimethyl-1h-benzo e indole, 1,1,2-trimethyl-1h-benz e indole, 1,1,2-trimethylbenz e indole, 2,3,3-trimethyl-4,5-benzo-3h-indole, 2,3,3-trimethylbenzoindolenine, 1,1,2-trimethylbenzo e indole, 1h-benz e indole, 1,1,2-trimethyl, 1h-benz e indole, 1,1,2-trimethyl, 2,3,3-trimethyl-1h-benz e indolenine, 1,1,2-trimethylhydrobenzo e indole
WJZSZXCWMATYFX-UHFFFAOYSA-N
1,1,2-trimethylbenzo[e]indole
170530
Pure
Videos
SDS Documentación