Learn More
Fisherbrand™ Tubos de polipropileno cónicos para centrífuga Easy Reader™
Las graduaciones nítidas de color negro impresas garantizan lecturas exactas
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 3.87000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11889640
  • 204.00€ / paquete de 500
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los tubos cónicos para centrífuga de polipropileno Fisherbrand™ Easy Reader™ proporcionan una excepcional resistencia química en una gran variedad de tamaños. Las graduaciones nítidas de color negro impresas garantizan lecturas exactas.
  • Apirógenas
  • Fondo cónico
  • Gran área de etiquetado
  • Estilos estériles y no estériles
  • Con graduaciones negras y zona de rotulación blanca
  • Los tubos de 15 ml están graduados en subdivisiones de 0,5 ml, de 2 a 14,5 ml
  • Los tubos de 50 ml están graduados en incrementos de 5 ml, de 5 a 50 ml
Información de órdenes
Disponibles en manguitos o gradillas de espuma.
Especificaciones
Especificaciones
95 kPa
Polipropileno
en gradilla
El intervalo de temperatura de trabajo recomendado para polipropileno y PET es el mismo (0-40 °C)
Cónicos
Cónicos
17 mm
Tubo para centrífuga
15 ml
50
Caja de 500 unidades (10 paquetes de 50)
Estéril
119 mm
Cierre hermético
0,5 mL
12.000 x g