Learn More
Cytiva Whatman™ PolyCap PES 36
El filtro de cápsula Polycap™ PES (polietersulfona) no estéril combina un prefiltro de microfibra de vidrio y una membrana de polietersulfona que prolonga la vida útil del filtro.
Marca:  Cytiva 2642
Detalles adicionales : Peso : 0.51000kg
Código de producto. 11369134
  • 325.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Permite filtrar fácilmente grandes volúmenes con muestras difíciles.
  • La membrana de polietersulfona tiene bajos niveles de sustancias extraíbles, es biosegura y tiene excelentes caudales.
  • Ultralimpio que no contiene surfactantes ni agentes desmoldantes.
  • Carcasa termofusionada (sin pegamentos, adhesivos ni materiales extraños).
  • Integridad comprobable mediante métodos de punto de ebullición, descenso de presión o flujo de avance.
  • Proporciona una zona de filtración muy efectiva en un tamaño pequeño. 
Especificaciones
Especificaciones
0,2 μm
Paquete de 5
Polycap
5
No estéril
36 mm