Learn More
Peroxyacetic acid, Acros Organics™
Oxidation reagent
Marca:  Acros Organics 257750250
Detalles adicionales : CAS : 79-21-0 Peso : 0.02800kg Transport : UN number : 3109 Chem class : 5.2
Cantidad. 25mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10629884
  • 20.40€ / 25 ml
En stock 26
Añadir a la cesta
Especificación
79-21-0
76.051
peracetic acid, peroxyacetic acid, estosteril, acetic peroxide, peroxoacetic acid, monoperacetic acid, osbon ac, acetyl hydroperoxide, proxitane 4002, desoxon 1
ethaneperoxoic acid
C2H4O3
KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
6585
CC(=O)OO
Especificación
Peroxyacetic acid
62°C
1.13
-44.0°C
64-19-7
peracetic acid, peroxyacetic acid, estosteril, acetic peroxide, peroxoacetic acid, monoperacetic acid, osbon ac, acetyl hydroperoxide, proxitane 4002, desoxon 1
KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
ethaneperoxoic acid
6585
1.1300g/mL
Plastic bottle
105.0°C
25mL
C2H4O3
Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in sulfuric acid, freely soluble in alcohol and ether
CC(=O)OO
76.051
76.05
Videos
SDS Documentación