Learn More
Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Capillary Columns, 0.53mm ID
Designed for use in gas chromatography. Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Capillary Columns, 0.53mm ID are composed of 20,000 Da polyethylene glycol. These polar phase columns are recommended for solvent analysis and alcohols, and are suitable for use with aqueous solutions.
339.00€ - 730.00€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 0,8 mm |
---|---|
Diámetro interior (métrico) | 0,53 mm |
Fase estacionaria | CW 20 M Permabond™ |
Tipo USP | G16 |
Tipo de funcionalidad/interacción | Fase polar |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10688801
|
Macherey-Nagel™
723515.10 |
10 m | 0,5 μm |
339.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10246801
|
Macherey-Nagel™
723515.25 |
25 m | 0,5 μm |
730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10726512
|
Macherey-Nagel™
723517.10 |
10 m | 2 μm |
339.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10736512
|
Macherey-Nagel™
723517.25 |
25 m | 2 μm |
730.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10491082
|
Macherey-Nagel™
723517.30 |
30 m | 2 μm |
730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10164891
|
Macherey-Nagel™
723549.10 |
10 m | 1 μm |
339.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10296271
|
Macherey-Nagel™
723549.25 |
25 m | 1 μm |
730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10256321
|
Macherey-Nagel™
723549.30 |
30 m | 1 μm |
730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Recommended for solvent analysis and alcohols in gas chromatography, and suitable for use with aqueous solutions.
- Columns feature 0.53mm inner diameter and 0.8mm outer diameter
- Film options are available in thicknesses of 0.50μm, 1.00μm and 2.00μm
- Available in a variety of lengths: 10m, 25m and 30m
- Maximum temperature:
- 200°C in long-term isothermal operations
- 220°C in short isotherms in a temperature program
- Similar phases: OPTIMA™ WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP‑Wax, HP-INNOWAX, Rtx‑Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax
Especificaciones
0,8 mm | |
CW 20 M Permabond™ | |
Fase polar | |
200 °C (largo plazo), 220 °C (en programa de temperatura) | |
1 unidad |
0,53 mm | |
G16 | |
Columna capilar para GC | |
Polietilenglicol 20 000 Da |