missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PERLD1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | PERLD1 |
---|---|
Concentración | 0.32 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16816954
|
Proteintech
17112-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16806954
|
Proteintech
17112-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Involved in the lipid remodeling steps of GPI-anchor maturation. Lipid remodeling steps consist in the generation of 2 saturated fatty chains at the sn-2 position of GPI-anchors proteins. Required for phospholipase A2 activity that removes an acyl-chain at the sn-2 position of GPI-anchors during the remodeling of GPI (Probable).Especificaciones
PERLD1 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q96FM1 | |
93210 | |
PERLD1 Fusion Protein Ag10796 | |
Primary | |
-20°C | |
PGAP3 |
0.32 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
AGLA546, CAB2, COS16 homolog, hCOS16, per1 like domain containing 1, PERLD1, PGAP3, PP1498 | |
PGAP3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |