Learn More
Perhidrociclobuta[c]furan-1,3-diona, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Perhydrocyclobuta[c]furan-1, 3-dione |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.11 |
Porcentaje de pureza | 97% |