Learn More
Perforin-1 (Pore Forming Protein) (Apoptosis Marker) Mouse, Clone: PRF1/2468, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 5551-MSM2-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15910718
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Perforin-1 (Pore Forming Protein) (Apoptosis Marker)
Cytoplasmic
PRF1/2468
Unconjugated
Mouse
75kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
5551
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human Perforin-1 protein fragment (apprx. aa 413-552)
HDLM-2 Cells. Spleen
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.