Learn More
Uvex Perforated BOA™ Black/Yellow PU 65659 Low Shoe - Width 12
Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 and S2
151.00€
Especificaciones
Color Negra, Amarillo
Material Microvelour
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables No
Ver más especificaciones
Productos 18
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17222151
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6565935
35
151.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17232151
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6565936
36
151.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17242151
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6565937
37
151.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17252151
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6565938
38
151.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17262151
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6565939
39
151.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17272151
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6565940
40
151.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17282151
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6565941
41
151.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17292151
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6565942
42
151.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17202161
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6565943
43
151.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17212161
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6565944
44
151.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17222161
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6565945
45
151.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17232161
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6565946
46
151.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17242161
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6565947
47
151.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17252161
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6565948
48
151.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17262161
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
6565949
49
151.00€
1 par
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
17272161
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Uvex
6565950
50
151.00€
1 par
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
17282161
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Uvex
6565951
51
151.00€
1 par
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
17292161
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Uvex
6565952
52
151.00€
1 par
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Uvex 1 Shoe 6565.9 with BOA™ Fit System S1 SRC
  • Sporty, multifunctional safety shoe
  • Lightweight and flexible
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Made with new developed technology for extended wearing comfort
  • Uvex Climazone technology for optimum wearer comfort
  • Breathable, perforated, high-tech microvelour upper material
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • BOA™ Fit System Dial for custom comfort that's consistent all day
  • Virtually seamless design to eliminate pressure points
  • Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
  • Soft, padded collar and tongue
  • Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
    • Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 6565.9
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Sizes: 35 to 52
Spezifikation
Spezifikation
Negra, Amarillo
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 1
No
SRC
Microvelour
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Ancho
S1
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen