Learn More
Yoduro de perfluorooctilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10021721
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
507-63-1
C8F17I
545.96
MFCD00001064
KWXGJTSJUKTDQU-UHFFFAOYSA-N
perfluorooctyl iodide, heptadecafluoro-1-iodooctane, 1-iodoperfluorooctane, perfluoro-n-octyl iodide, 1-iodoheptadecafluorooctane, perfluoro-1-iodooctane, perfluorooctyliodide, heptadecafluoro-n-octyl iodide, octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-iodo, octane, heptadecafluoro-1-iodo
10491
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-yodooctano
C(C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
507-63-1
C8F17I
545.96
MFCD00001064
KWXGJTSJUKTDQU-UHFFFAOYSA-N
perfluorooctyl iodide, heptadecafluoro-1-iodooctane, 1-iodoperfluorooctane, perfluoro-n-octyl iodide, 1-iodoheptadecafluorooctane, perfluoro-1-iodooctane, perfluorooctyliodide, heptadecafluoro-n-octyl iodide, octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-iodo, octane, heptadecafluoro-1-iodo
10491
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-yodooctano
C(C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Perfluorooctyl iodide
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 25°C
Color De incoloro a amarillo o rosa
Densidad 2.0400g/mL
Punto de ebullición 160°C to 161°C
Temperatura de inflamación >115°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3(CF2)7I
Índice de refracción 1.3286 to 1.3306
Cantidad 1 g
Gravedad específica 2.04
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 545.96
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Perfluorooctyl iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.