Learn More
Perfluorodecalina, 90 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-179963
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
306-94-5
C10F18
462.08
MFCD00010626
UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N
perfluorodecalin, perflunafene, octadecafluorodecahydronaphthalene, cis-perfluorodecalin, trans-perfluorodecalin, perfluorodecahydronaphthalene, naphthalene, octadecafluorodecahydro, f-dc, pp 5, perflunafenum latin
9386
CHEBI:38848
1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-octadecafluoronaftaleno
C12(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C2(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
306-94-5
C10F18
462.08
MFCD00010626
UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N
perfluorodecalin, perflunafene, octadecafluorodecahydronaphthalene, cis-perfluorodecalin, trans-perfluorodecalin, perfluorodecahydronaphthalene, naphthalene, octadecafluorodecahydro, f-dc, pp 5, perflunafenum latin
9386
CHEBI:38848
1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-octadecafluoronaftaleno
C12(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C2(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Perfluorodecalin
Punto de fusión -10.0°C
Color Incolora
Densidad 1.9000g/mL
Punto de ebullición 142.0°C
Temperatura de inflamación 59°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3135 to 1.3155
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,4215
Gravedad específica 1.9
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.08
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Perfluorodecalin, mixture of cis and trans
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.