Learn More
Perfluoro-compound FC-770™, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 394890250
Detalles adicionales : CAS : 1093615-61-2 Peso : 0.04500kg
Cantidad. 25mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10412785
  • 32.00€ / 25 ml
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
1093615-61-2
MFCD09753882
Fluorinert™ FC-770
Especificaciones
Perfluoro-compound FC-770™
Glass bottle
0.8 mm2/s (25°C)
25mL
MFCD09753882
399
1.8000g/mL
1.8
95.0°C
1093615-61-2
Fluorinert™ FC-770
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Perfluoro-compound FC-770]TS
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
SDS Documentos