Learn More
Honeywell™ PERFECT POLY™ PU First White Gloves
Catalog Number p-7159519
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
Honeywell™ PERFECT POLY™ PU First White Gloves designed for fine handling or for wearing under another glove.
  • Guante tejido con 100 % nailon
  • Revestimiento de PU blanco en la palma y los dedos
  • La técnica de tejido ayuda a obtener un guante que se ajusta de forma cómoda a la mano, ofreciendo al mismo tiempo una buena movilidad
  • El guante ofrece la máxima comodidad y una mayor robustez
  • El punto ceñido de su tejido hace que el guante se sujete correctamente, limita la penetración de la suciedad y ofrece una buena sensibilidad táctil
  • El dorso ventilado y el revestimiento de PU optimizan la transpirabilidad del guante
  • La poliamida y su revestimiento de poliuretano proporcionan una excelente resistencia a las roturas y las abrasiones
  • El revestimiento de PU garantiza un buen agarre
  • La poliamida no produce residuos y es adecuada para trabajos de precisión
  • Los guantes están certificados como libres de silicona para garantizar que su uso es seguro en trabajos de pintura
  • El color blanco mejora la higiene y la limpieza del guante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certificaciones/conformidad Norma básica EN 420-2003, EN 388-2016 sobre riesgos mecánicos
Estructura Tejido sin costuras
Descripción 13 de calibre
Coating Material Poliamida/poliuretano
Color Blanco
Tamaño 7
Longitud (métrico) 24 cm