Learn More
Honeywell Safety Products™ Perfect Poly™ Finger Gloves
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
Descripción
- Guantes de tejido de poliamida blanco, que no generan residuos y son adecuados para trabajos de precisión.
- Adecuado para la manipulación de productos delicados en un entorno seco.
- Excelente resistencia a la abrasión y a las roturas.
- Sin silicona y adecuados para trabajar en trabajos de pintura.
- Revestimiento de poliuretano blanco en las puntas de los dedos para un buen agarre.
- El tejido ceñido proporciona comodidad, sujeción, movilidad y sensibilidad táctil y limita la penetración de la suciedad.
- El dorso y la palma están ventilados para optimizar la transpirabilidad.
- Puño elástico.
- El color blanco mejora la higiene y la limpieza del guante.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Categoría I ante riesgos menores, norma básica EN 420-2003, CE Categoría PPE 1, número de certificado CE autocertificado |
Clasificación | Movilidad: 5 |
Área revestida | Dedos |
Descripción | Calibre 15 |
Coating Material | Poliuretano |
Color | Blanco |
Material | Poliuretano, Poliamida |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | 6 |
Para utilizar con (aplicación) | Sectores de la automoción, la aeronáutica y los servicios públicos |