Learn More
Honeywell™ PERFECT CUTTING™ Diamond Gloves
Catalog Number p-7159542
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Honeywell™ PERFECT CUTTING™ Diamond Gloves for handling sharp parts in a dry or greasy environment.
  • Guante tejido de material Diamond Dyneema™ blanco y Lycra™
  • Revestimiento de poliuretano negro en la palma y en las puntas de los dedos
  • La técnica de tejido ayuda a obtener un guante que se ajusta de forma cómoda a la mano, ofreciendo al mismo tiempo una buena movilidad
  • El guante ofrece la máxima comodidad y una mayor robustez
  • El material Dyneema™ Diamond les da un toque fresco y aporta un extra de comodidad
  • El punto ceñido de su tejido (calibre 13) hace que el guante se sujete correctamente, limita la penetración de la suciedad y ofrece una buena sensibilidad táctil
  • El dorso ventilado del guante optimiza su transpirabilidad
  • El hilo de Dyneema™ Diamond y Lycra™ proporciona excelentes propiedades contra los cortes
  • El revestimiento de poliuretano en la palma y las puntas de los dedos ofrece una excelente resistencia a las abrasiones
  • El color blanco mejora la higiene y la limpieza del guante
  • Su revestimiento negro permite trabajar en entornos ligeramente sucios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certificaciones/conformidad Normas básicas EN 420-2003 CEE, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos
Descripción 13 de calibre
Color Blanco, Gris
Material Poliuretano, Lycra™
Tamaño 6
Longitud (métrico) 23,5 cm