Learn More
Perchloric Acid, 60%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073371
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
2,5 l
7601-90-3
ClHO4
100.45
MFCD00011325
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
24247
CHEBI:29221
ácido perclórico
O[Cl](=O)(=O)=O
7601-90-3
ClHO4
100.45
MFCD00011325
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
24247
CHEBI:29221
ácido perclórico
O[Cl](=O)(=O)=O
pH 0,1
Color Incolora
Punto de fusión de -18 °C
Punto de ebullición de 203 °C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Presión de vapor 6,8 mm Hg 25
Cantidad 500mL.
Viscosidad 3,5 mPaS a 20 °C
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.46g/mol