Learn More
Perchloric Acid 60% d=1.53, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical P/1240/25
Detalles adicionales : CAS : 7601-90-3 Peso : 41.50000kg Transport : UN number : 1873 Chem class : 5.1 Pack group : I
Cantidad. 25 L
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12606757
  • 1715.00€ / 25 litros
Fecha de envío estimada
del proveedor 02-09-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
7601-90-3
100.454
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
24247
perchloric acid
ClHO4
11325
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent
CHEBI:29221
OCl(=O)(=O)=O
Especificaciones
3.5 mPaS at 20°C
25 L
7601-90-3
11325
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
perchloric acid
24247
100.46g/mol
Amber Glass Bottle
3.46
203°C
Colorless
0.1
ClHO4
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent
OCl(=O)(=O)=O
100.454
CHEBI:29221
Liquid
6.8mmHg 25
-18°C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Perchloric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Líquido comburente Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos