Learn More
Pepsinogen II Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 16881-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16816644
  • 109.00€ / 20 microlitros
Envío estimado: 20-10-2021
Descripción
Descripción
Hydrolyzes a variety of proteins.
Especificaciones
Especificaciones
Pepsinogen II
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P04073, P20142, Q9D7R7
Gastricsin, Pepsinogen C, Pepsinogen II, PEPSINOGEN, GROUP II, PGC, Progastricsin, progastricsin (pepsinogen C)
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
109820, 24864, 5225
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
PGC
Liquid
PGC
Pepsinogen II Fusion Protein Ag10332
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat