Learn More
MP Biomedicals™ Pepsin
Pepsin is a peptidase used to digest proteins and is commonly used in the preparation of Fab fragments from antibodies. Pepsin, from porcine gastric mucosa, has been used to hydrolyze dry cervical samples in mice
Marca:  MP Biomedicals™ 0210259891
Detalles adicionales : CAS : 9001-75-6 Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11498220
  • 1258.22€ / 1 Kg
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La pepsina es una peptidasa y la principal enzima proteolítica producida en el estómago. Se utiliza para digerir proteínas a través de la hendidura de los enlaces peptídicos interiores. Se utiliza comúnmente en la preparación de fragmentos de Fab a partir de anticuerpos. La pepsina de la mucosa gástrica porcina se ha utilizado para hidrolizar muestras cervicales secas en ratones.
  • La pepsina hidroliza los enlaces peptídicos, no los vínculos de la amida o del éster
  • La pepsina fragmenta los péptidos con un ácido aromático en ambos lados del enlace peptídico
  • Los aminoácidos que contienen azufre aumentan la susceptibilidad a la hidrólisis cuando están cerca del enlace peptídico
  • La pepsina se divide preferentemente en el lado carboxilo de la fenilalanina y leucina y en el lado carboxilo de los residuos de ácido glutámico.
  • Las cadenas Phe-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tyr, Tyr-Leu, Gly-Phe, Phe-Phe and Phe-Tyr bonds en la cadena de la insulina β
Especificaciones
Especificaciones
Protease
9001-75-6
Utilizado como enzima proteolítica; se utiliza para descomponer las proteínas en sus componentes; es decir, péptidos y aminoácidos
1 kg
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.