Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pepsina, para bioquímica, polvo
Catalog Number p-4089588
Click to view available options
Cantidad:
20 g
100 g
500 g
2,5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9001-75-6
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9001-75-6
La pepsina de la mucosa gástrica porcina, n.° de CAS 9001-75-6, es una peptidasa que se utiliza comúnmente en la digestión enzimática de proteínas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La pepsina es una endopeptidasa que digiere proteínas mediante la hidrolisis de los enlaces peptídicos
  • Es la forma activa del pepsinógeno, que se produce en las células principales de la mucosa gástrica
Aplicaciones
  • La pepsina se usa comúnmente para producir fragmentos de F(ab’)2 a partir de anticuerpos
  • Se ha utilizado junto con otras enzimas para demostrar los efectos de la fijación y la digestión enzimática en ensayos inmunohistoquímicos, utilizando tejido incluido en parafina
  • Se puede utilizar en la hidrólisis de muestras de cuello uterino secas en ratones
  • Se ha utilizado en la digestión de la gliadina de trigo crudo
  • Se ha utilizado para estimular la digestión gástrica in vitro de bacalao cocido, masa de cacao y fibra dietética
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Cantidad 20 g
Tipo de producto Pepsina