Learn More
Pentyl isothiocyanate, 95+%, Maybridge
16.80€ - 65.80€
CAS 629-12-9
Fórmula molecular C6H11NS
Molecular Weight (g/mol) 129.221
InChI Key SGHJUJBYMSVAJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentyl isothiocyanate, n-amyl isothiocyanate, 1-pentyl isothiocyanate, amyl isothiocyanate, n-pentyl isothiocyanate, pentylisothiocyanate, unii-kl6u8nl15r, n-amylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-pentane, pentane,1-isothiocyanato
PubChem CID 69415
IUPAC Name 1-isothiocyanatopentane
SMILES CCCCCN=C=S
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
10362285 SDS Ver documentos Maybridge
TL04631DE
5g 16.80€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-10-2019
Añadir a la cesta
10436682 SDS Ver documentos Maybridge
TL04631EA
10g 29.40€
10 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-10-2019
Añadir a la cesta
10011894 SDS Ver documentos Maybridge
TL04631EB
25g 65.80€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-10-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
629-12-9
129.221
pentyl isothiocyanate, n-amyl isothiocyanate, 1-pentyl isothiocyanate, amyl isothiocyanate, n-pentyl isothiocyanate, pentylisothiocyanate, unii-kl6u8nl15r, n-amylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-pentane, pentane,1-isothiocyanato
1-isothiocyanatopentane
C6H11NS
SGHJUJBYMSVAJY-UHFFFAOYSA-N
69415
CCCCCN=C=S
Especificaciones
Pentyl isothiocyanate
5g
95%
CH3(CH2)4NCS
SGHJUJBYMSVAJY-UHFFFAOYSA-N
1-isothiocyanatopentane
69415
95%
0.93g/mL
629-12-9
C6H11NS
pentyl isothiocyanate, n-amyl isothiocyanate, 1-pentyl isothiocyanate, amyl isothiocyanate, n-pentyl isothiocyanate, pentylisothiocyanate, unii-kl6u8nl15r, n-amylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-pentane, pentane,1-isothiocyanato
CCCCCN=C=S
129.221
129.23