Learn More
Pentil isotiocianato, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pentyl isothiocyanate |
Densidad | 0.93g/mL |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | CH3(CH2)4NCS |
Cantidad | 25 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.23 |
Porcentaje de pureza | 95% |