Learn More
Pentane, CHROMASOLV™, for pesticide residue analysis, Honeywell Riedel-de Haën™
Marca:  Honeywell Riedel-de Haën 34497-1L
Detalles adicionales : CAS : 109-66-0 Peso : 0.63100kg Transport : UN number : 1265 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 1L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15614230
  • 72.60€ / 1 litro
Fecha de envío estimada
del proveedor 27-07-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
109-66-0
72.151
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:37830
C5H12
MFCD00009498
8003
Especificaciones
Pentane
109-66-0
CHROMASOLV™
C5H12
MFCD00009498
969132
CCCCC
72.151
CHEBI:37830
0.083
2.48 (vs air)
1L
72.15g/mol
for pesticide residue analysis
≥99% (GC)
CH3(CH2)3CH3
UN1265
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
pentane
8003
0.626g/mL at 25°C
500°F
−49°C (−56.2°F)