Learn More
Pentakis(dietilamino)niobio(V), 99,9 % (base metálica), mezcla de complejos
Catalog Number p-7051097
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
25169-05-5
C20H50N5Nb
453.56
MFCD00798536
LREVKQSBUDTOJT-UHFFFAOYSA-N
pentakis diethylamino niobium v
13981844
dietilazanida; niobio(5+)
CCN(CC)[Nb](N(CC)CC)(N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
25169-05-5
C20H50N5Nb
453.56
MFCD00798536
LREVKQSBUDTOJT-UHFFFAOYSA-N
pentakis diethylamino niobium v
13981844
dietilazanida; niobio(5+)
CCN(CC)[Nb](N(CC)CC)(N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
Precursor de la película de nitruro
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pentakis(diethylamino)niobium(V)
Nombre de nota Mixture of complexes
Punto de ebullición 120°C (0.1 mmHg)
Olor Amine-like
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Nb[N(C2H5)2]5
Cantidad 500 mg
Número UN UN3267
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.56
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Líquido