missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trifluoroacetato de pentafluorofenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4228862
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
14533-84-7
C8F8O2
280.07
MFCD00134438
VCQURUZYYSOUHP-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl trifluoroacetate, perfluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid pentafluorophenyl ester, pentafluorphenyl trifluoracetate, pentafluorophenyltrifluoroacetate, pentafluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, pentafluorophenyl ester, acetic acid,2,2,2-trifluoro-, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, ambotzrl-1046, acmc-1bui8
4327891
(2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 2,2,2-trifluoroacetato
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C(F)(F)F)C(F)=C1F
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
14533-84-7
C8F8O2
280.07
MFCD00134438
VCQURUZYYSOUHP-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl trifluoroacetate, perfluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid pentafluorophenyl ester, pentafluorphenyl trifluoracetate, pentafluorophenyltrifluoroacetate, pentafluorophenyl 2,2,2-trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, pentafluorophenyl ester, acetic acid,2,2,2-trifluoro-, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, ambotzrl-1046, acmc-1bui8
4327891
(2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 2,2,2-trifluoroacetato
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C(F)(F)F)C(F)=C1F

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl trifluoroacetate
Punto de fusión 3.0°C
Color Incolora
Punto de ebullición 122.0°C to 125.0°C
Temperatura de inflamación 52°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física petróleo, aceite
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pentafluorphenyl trifluoracetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

RUO - Para uso exclusivo en investigación

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'