Learn More
Pentafluorotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026360
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
771-62-0
C6HF5S
200.13
MFCD00004828
UVAMFBJPMUMURT-UHFFFAOYSA-N
pentafluorothiophenol, pentafluorobenzenethiol, benzenethiol, pentafluoro, pentafluorophenyl mercaptan, 2,3,4,5,6-pentafluorothiophenol, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-thiol, pentafluorobenzene thiol, pentafluorobenzene-1-thiol, 2,3,4,5,6-pentafluorothiphenol
13042
2,3,4,5,6-pentafluorobencenotiol
FC1=C(F)C(F)=C(S)C(F)=C1F
771-62-0
C6HF5S
200.13
MFCD00004828
UVAMFBJPMUMURT-UHFFFAOYSA-N
pentafluorothiophenol, pentafluorobenzenethiol, benzenethiol, pentafluoro, pentafluorophenyl mercaptan, 2,3,4,5,6-pentafluorothiophenol, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-thiol, pentafluorobenzene thiol, pentafluorobenzene-1-thiol, 2,3,4,5,6-pentafluorothiphenol
13042
2,3,4,5,6-pentafluorobencenotiol
FC1=C(F)C(F)=C(S)C(F)=C1F
Pentafluorothiophenol is used as a fluorinated building block
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El pentafluorotiofenol se utiliza como compuesto básico fluorado
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pentafluorothiophenol
Punto de fusión -24°C
Densidad 1.572
Punto de ebullición 143°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.465
Cantidad 5 g
Número UN UN2920
Beilstein 1876292
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.13
Porcentaje de pureza 97%