Learn More
Pentafluoropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024638
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
700-16-3
C5F5N
169.054
MFCD00006225
XTGOWLIKIQLYRG-UHFFFAOYSA-N
pentafluoropyridine, perfluoropyridine, pyridine, pentafluoro, pentafluorpyridin, pubchem9299, acmc-1bl6p, 2,3,4,5,6-pentafluoro-pyridine
69690
2,3,4,5,6-Pentafluoropiridina
C1(=C(C(=NC(=C1F)F)F)F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
700-16-3
C5F5N
169.054
MFCD00006225
XTGOWLIKIQLYRG-UHFFFAOYSA-N
pentafluoropyridine, perfluoropyridine, pyridine, pentafluoro, pentafluorpyridin, pubchem9299, acmc-1bl6p, 2,3,4,5,6-pentafluoro-pyridine
69690
2,3,4,5,6-Pentafluoropiridina
C1(=C(C(=NC(=C1F)F)F)F)F
Pentafluoropyridine was used in the preparation of η2-C,C coordinated pentafluoropyridine complex. It was also used in the preparation of polyfluorinated coupling products via Pd(0)-catalyzed cross-coupling reaction with diarylzinc compounds. It was also used as derivatizing reagent in the sensitive GC-MS method for determination of the four endocrine disrupting chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La pentafluoropiridina se utilizó en la preparación del complejo coordinado de pentafluoropiridina η2-C,C. También se utilizó en la preparación de productos de acoplamiento polifluorados a través de la reacción de acoplamiento cruzado catalizada por PD(0) con compuestos de diarilzinc. También se utilizó como reactivo derivatizante en el método sensible CC-MS para la determinación de los cuatro productos químicos perturbadores endocrinos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes, metales alcalinos y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pentafluoropyridine
Densidad 1.618
Punto de ebullición 83°C to 85°C
Temperatura de inflamación 23°C (73°F)
Índice de refracción 1.3865
Cantidad 5 g
Número UN UN2924
Beilstein 1427064
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.05
Porcentaje de pureza 99%