Learn More
Anhídrido pentafluoropropiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021935
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
356-42-3
C6F10O3
310.047
MFCD00000429
XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
pentafluoropropionic anhydride, perfluoropropionic anhydride, pentafluoropropionic acid anhydride, pfpa, perfluoropropionic acid anhydride, propanoic acid, pentafluoro-, anhydride, unii-0lfe7u11o5, pentafluoropropanoic anhydride, decafluoropropionic anhydride, propionic acid, pentafluoro-, anhydride
67742
2,2,3,3,3-pentafluoropropanoílo 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoato
C(=O)(C(C(F)(F)F)(F)F)OC(=O)C(C(F)(F)F)(F)F
356-42-3
C6F10O3
310.047
MFCD00000429
XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
pentafluoropropionic anhydride, perfluoropropionic anhydride, pentafluoropropionic acid anhydride, pfpa, perfluoropropionic acid anhydride, propanoic acid, pentafluoro-, anhydride, unii-0lfe7u11o5, pentafluoropropanoic anhydride, decafluoropropionic anhydride, propionic acid, pentafluoro-, anhydride
67742
2,2,3,3,3-pentafluoropropanoílo 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoato
C(=O)(C(C(F)(F)F)(F)F)OC(=O)C(C(F)(F)F)(F)F
Pentafluoropropionic anhydride act as a derivatising agent of amines and alcohols. It is used in the in preparation of halogenated derivatives of phenolic acids, required for determination of some biologically important acids in cerebrospinal fluid, as derivatization reagent in detection of 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline and 1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline as endogenous amines from non-treated rat brain by GC-multiple ion detection and in simultaneous determination of the major metabolites of dopamine in rat striatum by gas-liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido pentafluoropropiónico actúa como agente de derivación de aminas y alcoholes. Se utiliza en la preparación de derivados halogenados de ácidos fenólicos, necesarios para la determinación de algunos ácidos biológicamente importantes en el líquido cefalorraquídeo, como reactivo de derivatización en la detección de 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina y 1-metil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina como aminas endógenas de cerebros de rata no tratados mediante la detección de iones de GC múltiple y en la determinación simultánea de los principales metabolitos de dopamina en cuerpo estriado de rata mediante cromatografía gas-líquido.
Solubilidad
Reacciona con agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pentafluoropropionic anhydride
Densidad 1.589
Punto de ebullición 73°C to 74°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 1806446
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.04
Porcentaje de pureza 98%