Learn More
Pentafluorofenilo 4-metil-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-b][1,4]oxazina-7-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pentafluorophenyl 4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxylate |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Sinónimo | pentafluorophenyl 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylate, pentafluorophenyl 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylate, pentafluorophenyl 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylate, 3,4-dihydro-4-methyl-7-pentafluorophenoxy carbonyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazine, pentafluorophenyl 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4oxazine-7-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylate, 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazine-7-carboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.24 |
Porcentaje de pureza | 97% |