Learn More
Pentafluorofenilo 4-(1,3-oxazol-5-il)benzoato, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pentafluorophenyl 4-(1, 3-oxazol-5-yl)benzoate |
CAS | 898288-91-0 |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula molecular | C16H6F5NO3 |
Número MDL | MFCD09025822 |
Cantidad | 1g |
Sinónimo | pentafluorophenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate, perfluorophenyl 4-oxazol-5-yl benzoate, 4-5-oxazolyl benzoic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, benzoic acid,4-5-oxazolyl-, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 4-1,3-oxazol-5-yl benzoate |