Learn More
Pentafluorofenilo 2-Morfolino-1,3-tiazol-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586884
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
941716-88-7
C14H9F5N2O3S
380.289
MFCD09966152
ZFWIQYGUHPHWEU-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2-4-morpholinyl-5-thiazolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
43811041
(2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 2-morfolin-4-il-1,3-tiazol-5-carboxilato
C1COCCN1C2=NC=C(S2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
941716-88-7
C14H9F5N2O3S
380.289
MFCD09966152
ZFWIQYGUHPHWEU-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate, pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2-4-morpholinyl-5-thiazolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
43811041
(2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 2-morfolin-4-il-1,3-tiazol-5-carboxilato
C1COCCN1C2=NC=C(S2)C(=O)OC3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl 2-morpholino-1, 3-thiazole-5-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.29
Porcentaje de pureza 97%