Learn More
Pentafluorofenilo 2-Morfolino-1,3-tiazol-4-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541154
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
921939-02-8
C14H9F5N2O3S
380.29
MFCD09817538
NABJYXXXUIZUOT-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, pentafluorophenyl 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2-4-morpholinyl-4-thiazolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229699
(2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 2-morfolin-4-il-1,3-tiazol-4-carboxilato
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CSC(=N2)N2CCOCC2)C(F)=C1F
921939-02-8
C14H9F5N2O3S
380.29
MFCD09817538
NABJYXXXUIZUOT-UHFFFAOYSA-N
pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, pentafluorophenyl 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2-4-morpholinyl-4-thiazolecarboxylic acid 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
24229699
(2,3,4,5,6-pentafluorofenilo) 2-morfolin-4-il-1,3-tiazol-4-carboxilato
FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)C2=CSC(=N2)N2CCOCC2)C(F)=C1F
Nombre del producto químico o material Pentafluorophenyl 2-morpholino-1, 3-thiazole-4-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.29
Porcentaje de pureza 97%