Learn More
Cloruro de pentafluorobenzoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510036
28.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2251-50-5
C7ClF5O
230.52
MFCD00000657
MYHOHFDYWMPGJY-UHFFFAOYSA-N
pentafluorobenzoyl chloride, perfluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, pentafluoro, pentafluorobenzoylchloride, pubchem15522, acmc-1covi, intermediates-zcf02601, pentafluorobenzoic acid chloride, attercop-chm at133861, 67924-15-6 unspecified acetate
75256
CHEBI:39425
FC1=C(F)C(F)=C(C(Cl)=O)C(F)=C1F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2251-50-5
C7ClF5O
230.52
MFCD00000657
MYHOHFDYWMPGJY-UHFFFAOYSA-N
pentafluorobenzoyl chloride, perfluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, pentafluoro, pentafluorobenzoylchloride, pubchem15522, acmc-1covi, intermediates-zcf02601, pentafluorobenzoic acid chloride, attercop-chm at133861, 67924-15-6 unspecified acetate
75256
CHEBI:39425
FC1=C(F)C(F)=C(C(Cl)=O)C(F)=C1F
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pentafluorobenzoyl chloride
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6000g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6F5COCl
Índice de refracción 1.4520 to 1.4540
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.6
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes.
Nombre IUPAC pentafluorobenzoyl chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.52
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pentafluorobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.