Learn More
Ácido pentafluorobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077155
13.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
602-94-8
C7HF5O2
212.08
MFCD00002406
YZERDTREOUSUHF-UHFFFAOYSA-N
pentafluorobenzoic acid, perfluorobenzoic acid, benzoic acid, pentafluoro, benzoic acid, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoicacid, pubchem2320, acmc-1b1wz, 4-09-00-00956 beilstein handbook reference, ksc355e3b, rarechem al bo 0017
11770
CHEBI:46796
ácido 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoico
OC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
602-94-8
C7HF5O2
212.08
MFCD00002406
YZERDTREOUSUHF-UHFFFAOYSA-N
pentafluorobenzoic acid, perfluorobenzoic acid, benzoic acid, pentafluoro, benzoic acid, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoicacid, pubchem2320, acmc-1b1wz, 4-09-00-00956 beilstein handbook reference, ksc355e3b, rarechem al bo 0017
11770
CHEBI:46796
ácido 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoico
OC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pentafluorobenzoic acid
Punto de fusión 100.0°C to 104.0°C
Punto de ebullición 220.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula lineal C6F5CO2H
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot water
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.07
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pentafluorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.