Learn More
Ácido pentafluorobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082112
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
602-94-8
C7HF5O2
212.08
MFCD00002406
YZERDTREOUSUHF-UHFFFAOYSA-N
pentafluorobenzoic acid, perfluorobenzoic acid, benzoic acid, pentafluoro, benzoic acid, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoicacid, pubchem2320, acmc-1b1wz, 4-09-00-00956 beilstein handbook reference, ksc355e3b, rarechem al bo 0017
11770
CHEBI:46796
ácido 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoico
OC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
602-94-8
C7HF5O2
212.08
MFCD00002406
YZERDTREOUSUHF-UHFFFAOYSA-N
pentafluorobenzoic acid, perfluorobenzoic acid, benzoic acid, pentafluoro, benzoic acid, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoicacid, pubchem2320, acmc-1b1wz, 4-09-00-00956 beilstein handbook reference, ksc355e3b, rarechem al bo 0017
11770
CHEBI:46796
ácido 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoico
OC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pentafluorobenzoic acid
Punto de fusión 100°C to 104°C
Punto de ebullición 219°C to 221°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2054395
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.07
Porcentaje de pureza 99%