Learn More
Alfa Aesar™ Pentafluorobenzoic acid, 99%
Marca:  Alfa Aesar™ A12396.22
Detalles adicionales : CAS : 602-94-8 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11499553
  • 158.00€ / 100 g
Stock EU 4
Añadir a la cesta
Especificaciones
602-94-8
212.075
YZERDTREOUSUHF-UHFFFAOYSA-N
11770
2,3,4,5,6-pentafluorobenzoic acid
C7HF5O2
MFCD00002406
pentafluorobenzoic acid, perfluorobenzoic acid, benzoic acid, pentafluoro, benzoic acid, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoicacid, pubchem2320, acmc-1b1wz, 4-09-00-00956 beilstein handbook reference, ksc355e3b, rarechem al bo 0017
CHEBI:46796
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(=O)O
Especificaciones
Pentafluorobenzoic acid
100°C to 104°C
602-94-8
MFCD00002406
pentafluorobenzoic acid, perfluorobenzoic acid, benzoic acid, pentafluoro, benzoic acid, 2,3,4,5,6-pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoicacid, pubchem2320, acmc-1b1wz, 4-09-00-00956 beilstein handbook reference, ksc355e3b, rarechem al bo 0017
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(=O)O
212.075
CHEBI:46796
99%
219°C to 221°C
100g
C7HF5O2
2054395
YZERDTREOUSUHF-UHFFFAOYSA-N
2,3,4,5,6-pentafluorobenzoic acid
11770
212.07