Learn More
Cloruro de pentafluorobencenosulfonilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-178937
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
832-53-1
C6ClF5O2S
266.57
MFCD00007427
UOJCTEGNHXRPKO-UHFFFAOYSA-N
pentafluorobenzenesulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-sulfonyl chloride, pentafluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, pentafluoro, pentafluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenesulfonyl choride, 2,3,4,5,6-pentafluoro-benzenesulfonyl chloride, chloro 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl sulfone, pubchem5683, pentafluorobenzenesulfonylchloride
70026
cloruro de 2,3,4,5,6-pentafluorobencenosulfonilo
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)S(=O)(=O)Cl)F)F)F
832-53-1
C6ClF5O2S
266.57
MFCD00007427
UOJCTEGNHXRPKO-UHFFFAOYSA-N
pentafluorobenzenesulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-sulfonyl chloride, pentafluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, pentafluoro, pentafluorophenylsulfonyl chloride, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzenesulfonyl choride, 2,3,4,5,6-pentafluoro-benzenesulfonyl chloride, chloro 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl sulfone, pubchem5683, pentafluorobenzenesulfonylchloride
70026
cloruro de 2,3,4,5,6-pentafluorobencenosulfonilo
C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)S(=O)(=O)Cl)F)F)F
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Pentafluorobenzenesulfonyl chloride
Nombre de nota 99%
Densidad 1.7960g/mL
Punto de ebullición 211°C
Temperatura de inflamación 90°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6F5SO2Cl
Índice de refracción 1.4780 to 1.48
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.796
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.57
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pentafluorobenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.